BR782034
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGradeplus
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
polystyrene
white wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt (F-bottom)
Conditionnement
pack of 5 ea
pkg of (bulk packed)
Fabricant/nom de marque
BRAND 782034
Taille
330 μL
96 wells
Volume de travail
330 μL
Couleur
white, with transparent bottom
Type de liaison
cell culture treated