BR781620
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, transparent
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
flat bottom
polystyrene
384 wells
Produits recommandés
Matériaux
colorless wells
flat bottom
polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781620
Taille
100 μL
384 wells
Volume de travail
100 μL
Couleur
transparent
Type de liaison
medium binding surface