BR24265
BRAND® BLAUBRAND® micro burette, bang pattern, straight stopcock
volume 2 mL, accuracy: ±0.010 mL, borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue)
Synonyme(s) :
BLAUBRAND®, Burettes, Micro burettes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue)
Caractéristiques
class AS
subdivision 0.01 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 24265
Plage de mesure du volume
2 mL, accuracy: ±0.010 mL
L de la burette
600 mm
Volume
2 mL