BR23766
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 25 mL, bottle size 1000 mL, amber AR-Glass
Synonyme(s) :
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber AR-Glass
Caractéristiques
Schellbach stripe
graduated in white
Fabricant/nom de marque
BRAND 23766
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Taille du flacon
1000 mL
Taille de la burette
25 mL