BR145520
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 55 mm
Synonyme(s) :
Funnels
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
for rapid filtration
Fabricant/nom de marque
BRAND 145520
Diamètre
55 mm
Tige, diam. × L
8 mm × 55 mm