BMSMW9600
Benchmark SmartWasher 96 Microplate Washer for 96 Well Plates
manifolds not included, AC/DC input 115 V
Synonyme(s) :
Microplate washer, Washer, 96 well plate washer, wash head, cleaning, wash bottle, waste bottle
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
manifolds not included
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific MW9600
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :