BMSB20008T150
MyBath™ test tube rack
Holds 75 x 15 ml tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
Holds 75 x 15 ml tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific B2000-8-T150