Principaux documents
BAF451000002
Scienceware® gel incubating tray
W × L 16.5 cm (6.5 in.) × 16.5 cm (6.5 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F45100-0002
Larg. × L
16.5 cm (6.5 in.) × 16.5 cm (6.5 in.)
Description générale
Minimize the use of expensive antibodies when incubating filters in the Western Blot process by using an optimally sized tray.
  • Includes attached lid to protect against spillage
  • Trays are stackable, reclosable and reusable
  • Molded of polypropylene
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1