BAF131643848
Scienceware® biohazard disposal bags
width × H × thickness 970 mm (38 in.) × 48 in. (1220 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 100 ea, red
Synonyme(s) :
biohaz waste bag, biohazard disposal bags, waste bag
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
red
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F13164-3848
Capacité
151.4-189.3 L (40-50 gal)
width × H × thickness
970 mm (38 in.) × 48 in. (1220 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- High temperature steam autoclavable to 135°C (275°F)
- Pass ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests
- Made in USA