Key Documents
B83789
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
99%
Synonyme(s) :
3-Bromo-o-xylene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.06
Numéro Beilstein :
2077312
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.560 (lit.)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Densité
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(Br)c1C
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
WLPXNBYWDDYJTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter