Accéder au contenu
B402
Batyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
1-O-Octadecyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-octadecyl ether, DL-3-Octadecyloxy-1,2-propanediol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-874-7
Beilstein/REAXYS Number:
1725677
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
99%
form
powder
mp
71-73 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
InChI key
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe