Principaux documents
ALD00374
Sigma-Aldrich
L-Fmoc-3-fluorophenylalanine
Synonyme(s) :
Fmoc-Phe(3-F)-OH, Fmoc-3-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H20FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
beige
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC1=CC=CC(C[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=C1
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-16-7-5-6-15(12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
Clé InChI
DWSDVARCJDOADL-QFIPXVFZSA-N
Application
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Contenu apparenté
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.