A38207
2-Aminoacetophenone hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
ω-Aminoacetophenone hydrochloride, Phenacylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
crystals
Pf
194 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.NCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO.ClH/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,9H2;1H
Clé InChI
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable