Key Documents
932345
Sigma-Aldrich
B4PYMPM
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,6-Bis(3,5-di(pyridin-4-yl)phenyl)-2-methylpyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H26N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Description
T1: 2.8 eV
Pureté
≥99% (HPLC)
energy gap
3.59 eV, Eg (HOMO-LUMO gap)
Perte
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
Pf
374 °C
Solubilité
methylene chloride: soluble
λmax
250 nm±5 nm in dichloromethane
Énergie orbitale
HOMO -7.3 eV 
LUMO -3.71 eV 
Application
This sublimed high purity material is used as OLED Electron Transport Layer(ETL)/Hole Blocking Layer(HBL). ET & Host for Blue POLED.
EQE of 17.3% and µ0(electron) of 1 × 10−4 cm2 V−1 s−1.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Influence of Substituted Pyridine Rings on Physical Properties and Electron Mobilities of 2-Methylpyrimidine Skeleton-Based Electron Transporters
H. Sasabe et al.
Advanced Functional Materials , 21, 336-342 (2011)