932159
t-DABNA
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,12-Di-tert-butyl-5,9-bis(4-(tert-butyl)phenyl)-5,9-dihydro-5,9-diaza-13b-boranaphtho[3,2,1-de]anthracene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Bande interdite
2.7 eV, HOMO-LUMO gap
energy gap
0.17 eV, delta EST
Température de transition
transition temp 418.7 °C (Td by TGA)
Solubilité
methylene chloride: soluble
λmax
445 nm in dichloromethane
Énergie orbitale
HOMO -5.72 eV
LUMO -3.02 eV
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable