931500
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
Synonyme(s) :
TEM grids
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
Matériaux
carbon film
copper grid
Conditionnement
box of 50
film size
5-6 nm
Taille de la grille
400 mesh
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable