Merck
930407
OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
NACRES:
MA.24
UNSPSC Code:
41111761
Diam.:
3 mm
Packaging:
pack of 100 (per vial)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
pack of 100 (per vial)
diam.
3 mm
General description
Custom Mo 4-post lift-out grids for in-situ lift-out. Include multiple indexed mounting locations, two with vertical bars attachment surfaces and two with “V” shaped alignment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
930407-1EA04065268978023