930180
Linear polyglycerol solution
average Mn 10,000, in H2O
Synonyme(s) :
Polyglycerol, Polyglycidol
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid (or Paste)
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 10,000
Composition
Water Content, ≤50 wt. %
Concentration
in H2O
Couleur
colorless to yellow, and White to Yellow
Densité
1.164 g/mL
Chaîne SMILES
[H]OC(CO)COCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
Clé InChI
LWCIBYRXSHRIAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.9 °F
Point d'éclair (°C)
> 110.5 °C