926523
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Tm@NaYF4 Yb, Nd, PEG-NH2 modified core-shell, fluorescence λex 808 nm, blue light
Synonyme(s) :
UCNPs
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
2 mg/mL in water
Taille
30 nm ± 5%
Groupe de la matrice active
PEG-NH2 surface treatment
Fluorescence
λex 808 nm (blue)
λem 365 nm
λem 450 nm
λem 470 nm
Température de stockage
2-8°C
Application
Applications include:
- Fluorescent microscopy
- Deep-tissue
- Bioimaging
- Nanomedicine
- Optogenetics
- Security labelling
- Volumetric display
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable