926078
TissueFab® bioink Conductive
Vis/405 nm, low endotoxin
Synonyme(s) :
3D Bioprinting, Bioink, GelMA, TissueFab
About This Item
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
viscous liquid
Impuretés
≤5 CFU/g Bioberden: Aerobic
≤5 CFU/g Bioburden: Fungal
<50 EU/mL Endotoxin
Couleur
black
pH
6.5-7.5
Viscosité
2-20 cP(37 °C)
Application(s)
3D bioprinting
Compatibilité
for use with 3D bioprinting, extrusion bioprinting
Description générale
Additional Information:
The protocol for this material can be found In the Documentation Section under "More Documents"
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3