923265
4-((7-(tert-Butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl)oxy)picolinic acid
Synonyme(s) :
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C1=NC=CC(OC2CC3(C2)CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3)=C1)=O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-18(2,3)26-17(24)21-8-5-19(6-9-21)11-14(12-19)25-13-4-7-20-15(10-13)16(22)23/h4,7,10,14H,5-6,8-9,11-12H2,1-3H3,(H,22,23)
Clé InChI
MOWRILMUMOVJJS-UHFFFAOYSA-N
Application
Similar linkers in this series:
923400
923249
923257
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable