920940
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on Si/SiO2 wafer
diam. 150 mm (6 in.)
Synonyme(s) :
Boronitrene, Hexagonal boron nitride monolayer, Single-layer hexagonal boron nitride, White graphene
About This Item
Produits recommandés
Description
Bandgap: 5.97 eV
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm2)
Orientation: <1-0-0>
Raman Peak: 1370 /cm-1
Substrate Type/Doping: P/B
hBN Coverage: 100% with sporadic adlayers
1-25 Ω-cm
Niveau de qualité
Diamètre
150 mm (6 in.)
Taille
300 nm , Oxide
Épaisseur
675 ± 25 μm , Wafer
Granulométrie
>4 μm
Chaîne SMILES
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
Clé InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable