920835
(S,R,S)-VL285 Phenol-piperazine-pyridine-alkyne-NH2 hydrochloride
Synonyme(s) :
(2S,4R)-N-{[2-(3-{4-[5-(3-Aminoprop-1-yn-1-yl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propoxy)-4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}-4-hydroxy-1-[(2S)-3-methyl-2-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)butanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, VHL protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Produits recommandés
ligand
VL285 phenol
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable