Key Documents
918989
Sigma-Aldrich
SummerPhos
≥95%
Synonyme(s) :
13-(2′,4′,6′-Triisopropyl-3-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphatrispiro[4.1.57.1.514.15]icosane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H57O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
604.84
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
−20°C
Application
SummerPhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pd-Catalyzed Cross-Coupling Reactions Promoted by Biaryl Phosphorinane Ligands.
Laffoon S D, et al.
ACS Catalysis, 9(12), 11691-11708 (2019)