Principaux documents
914037
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-bromophenyl) silane
≥96%
Synonyme(s) :
1,1′,1′′,1′′′-Silanetetrayltetrakis[4-bromobenzene], SiTPBr4, Tetra(4-bromophenyl)silane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H16Br4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
652.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96%
Forme
powder
Couleur
white
Chaîne SMILES 
[Si](c4ccc(cc4)Br)(c3ccc(cc3)Br)(c2ccc(cc2)Br)c1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C24H16Br4Si/c25-17-1-9-21(10-2-17)29(22-11-3-18(26)4-12-22,23-13-5-19(27)6-14-23)24-15-7-20(28)8-16-24/h1-16H
Clé InChI
VHVUXJWGYUSRIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tetrakis(bromophenyl) silane is an intermediate for emerging hole transport materials based on a silicon core. Materials containing this core have been shown to compete with SpiroMeOTAD for efficiency and stability in perovskite solar cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p−i−n perovskite solar cells
Xue R, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6, 404-404 (2018)