911917
NanoFabTx™ microfluidic chip
for 100-200 nm particles
Synonyme(s) :
Microfluidic kit, NanoFabTx™, Nanoformulation
About This Item
Produits recommandés
Description
Microfludic hardware kit component for synthesizing nanoparticles
Kit components :
Niveau de qualité
Application(s)
advanced drug delivery
Description générale
Application
Informations légales