908193
3CzClIPN
Synonyme(s) :
2,4,6-Tri(9H-carbazol-9-yl)-5-chloroisophthalonitrile
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
Clc1c(c(c(c(c1[n]8c9c(c%10c8cccc%10)cccc9)C#N)[n]5c6c(c7c5cccc7)cccc6)C#N)[n]2c3c(c4c2cccc4)cccc3
InChI
1S/C44H24ClN5/c45-41-43(49-37-21-9-3-15-29(37)30-16-4-10-22-38(30)49)33(25-46)42(48-35-19-7-1-13-27(35)28-14-2-8-20-36(28)48)34(26-47)44(41)50-39-23-11-5-17-31(39)32-18-6-12-24-40(32)50/h1-24H
Clé InChI
AETFKBFYWGEUOV-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable