905186
(9-Bromononyl)triphenylphosphonium bromide
Synonyme(s) :
Bromononane TPP mitochondrial tag, Mitochondria-targeting probe building block, Phosphonium lipocation tag
About This Item
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H33BrP.BrH/c28-23-15-4-2-1-3-5-16-24-29(25-17-9-6-10-18-25,26-19-11-7-12-20-26)27-21-13-8-14-22-27;/h6-14,17-22H,1-5,15-16,23-24H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ACKJFSDDEOFXHT-UHFFFAOYSA-M
Application
Autres remarques
Targeting lipophilic cations to mitochondria
Photoswitchable polyfluorophores based on perylenemonoimide-dithienylethene conjugates as super-resolution MitoTrackers
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable