902500
SHT-263 Solarpur®
Synonyme(s) :
N2,N2,N2′,N2′,N7,N7,N7′,N7′-octakis(4-methoxyphenyl)-9,9′-spirobi[9H-fluorene]-2,2′,7,7′-tetramine, Spiro-MeOTAD, Spiro-OMeTAD
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.9%
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.1% Residual solvent
Pf
247 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
N(c%14ccc(cc%14)OC)(c%13ccc(cc%13)OC)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)N(c%12ccc(cc%12)OC)c%11ccc(cc%11)OC)C42c5c(ccc(c5)N(c%10ccc(cc%10)OC)c9ccc(cc9)OC)c6c4cc(cc6)N(c8ccc(cc8)OC)c7ccc(cc7)OC
InChI
1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3
Clé InChI
XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Contenu apparenté
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semiconducteurs organiques pour les applications du type cellules photovoltaïques organiques, diodes électroluminescentes organiques (OLED) et transistors à effet de champ organiques (OFET).
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semiconducteurs organiques pour les applications du type cellules photovoltaïques organiques, diodes électroluminescentes organiques (OLED) et transistors à effet de champ organiques (OFET).