Accéder au contenu
900331
VPhos
95%, solid
Synonyme(s) :
2-Dicyclohexylphosphino-2′-methoxy-4′,6′-di-tert-butylbiphenyl, 4,6-Di-tert-butyl-2′-dicyclohexylphosphino-2-methoxybiphenyl
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H49OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.72
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
VPhos, 95%
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
mp
113-118 °C
functional group
phosphine
SMILES string
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC
InChI
1S/C33H49OP/c1-32(2,3)24-22-28(33(4,5)6)31(29(23-24)34-7)27-20-14-15-21-30(27)35(25-16-10-8-11-17-25)26-18-12-9-13-19-26/h14-15,20-23,25-26H,8-13,16-19H2,1-7H3
InChI key
LYVFKWGKMKCNPE-UHFFFAOYSA-N
Application
As the Pd G4 complex, this ligand from the Buchwald group offers best-in-class performance in the micellar aqueous Negishi coupling of heterocyclic alkyl bromides.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c