900091
Iron oxide (II,III), nanoparticles
10 nm avg. part. size (TEM), streptavidin functionalized, 1 mg/mL in H2O
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL in H2O
Taille moy. des particules
10 nm (TEM)
Groupe fonctionnel
streptavidin
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.