Key Documents
858412
Sigma-Aldrich
(−)-2-Amino-6-mercaptopurine riboside hydrate
98%
Synonyme(s) :
Thioguanosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13N5O4S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.31 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D −69.9°, c = 1.3 in 0.1 M NaOH
Pf
230-231 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].Nc1nc(S)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Clé InChI
CEMWFPKZUAKCRS-GWTDSMLYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Barbara Krystyna Stepien et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(45), E7030-E7038 (2016-10-30)
Localized protein translation is critical in many biological contexts, particularly in highly polarized cells, such as neurons, to regulate gene expression in a spatiotemporal manner. The cytoplasmic polyadenylation element-binding (CPEB) family of RNA-binding proteins has emerged as a key regulator