855456
D-Tyrosine
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-MRVPVSSYSA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1