Key Documents
84031
Sigma-Aldrich
Ruthenium
5% Ru basis on activated charcoal
About This Item
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Ruthenium 5% on activated charcoal, 5% Ru basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Concentration
5% Ru
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable