805459
DPEPO
Synonyme(s) :
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl] ether oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
276-281 °C
Énergie orbitale
HOMO 6.1 eV
LUMO 2.0 eV
Performance des dispositifs OLED
ITO/a-NPD/mCP/ bis-PXZ-OXD (6 wt%):DPEPO/DPEPO/TPBi/LiF/Al
ITO/a-NPD/mCP/ bis-PXZ-TDZ (6 wt%):DPEPO/DPEPO/TPBi/LiF/Al
Chaîne SMILES
O=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=C(OC4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)=O)C=CC=C3
InChI
1S/C36H28O3P2/c37-40(29-17-5-1-6-18-29,30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)39-34-26-14-16-28-36(34)41(38,31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
Clé InChI
ATTVYRDSOVWELU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.