803472
SMPT (4-succinimidyloxycarbonyl-alpha-methyl-alpha(2-pyridyldithio)toluene)
Synonyme(s) :
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4-[1-(2-pyridinyldithio)ethyl]benzoate, SMPT
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥90%
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
388.46
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO or DMF: soluble
Groupe fonctionnel
NHS ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2=CC=C(C(SSC3=CC=CC=N3)C)C=C2
InChI
1S/C18H16N2O4S2/c1-12(25-26-15-4-2-3-11-19-15)13-5-7-14(8-6-13)18(23)24-20-16(21)9-10-17(20)22/h2-8,11-12H,9-10H2,1H3
Clé InChI
GKSPIZSKQWTXQG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Reactive groups: NHS ester and pyridyldithiol
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Cleavable with disulfide reducing agents
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- Contains a hindered disulfide bond; has formed immunotoxins with improved stability
- In vitro, an SMPT conjugate was as effective as conjugates formed with SPDP and 2-IT
- Compare to other varieties of SPDP-type reagents, including pegylated forms
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable