Key Documents
769290
Sigma-Aldrich
Oxyde d′aluminium
powder, ultra dry
Synonyme(s) :
Alumina
About This Item
Formule linéaire :
Al2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352311
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Forme
powder
Superficie
120-190 m2/g
Impuretés
≤0.5% substances extractable by water
Perte
≤1.0% loss on ignition
Taille des particules
>0.063, coeff var ≥72%
<0.063 mm, coeff var ≤28%
>2 mm, coeff var ≤2%
Pf
2040 °C (lit.)
Masse volumique apparente
950‑1100 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
Chaîne SMILES 
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Clé InChI
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Application
Owing to its high hardness, chemical stability and thermal conductivity, alumina finds applications as filler for metals and plastics. It also finds applications in paints, polisher and cosmetics.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable