Principaux documents
755079
Sigma-Aldrich
D-Alanine-13C3, 15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyme(s) :
(R)-2-Aminopropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH(15NH2)13CO2H · HCl
Poids moléculaire :
129.53
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
291 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C@@H]([15NH2])[13C](O)=O.Cl
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H,5,6);1H/t2-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Clé InChI
ILYVXUGGBVATGA-RHLFNUBUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable