Principaux documents
753580
Sigma-Aldrich
Sodium thiosulfate-34S hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na2O334SS · xH2O
Poids moléculaire :
160.01 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 34S
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;5+2;;;;;
Clé InChI
PODWXQQNRWNDGD-AAXIWTMGSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable