Principaux documents
748722
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
97%
Synonyme(s) :
N,N′-Dimethyl-1,2-diaminobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.592
Densité
1.262 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNc1ccccc1NC
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9-10H,1-2H3
Clé InChI
UMAPFAAAQBMYNJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Erin L Willis et al.
PloS one, 6(7), e21159-e21159 (2011-07-19)
After ovulation, non-pregnant female giant pandas experience pseudopregnancy. During pseudopregnancy, non-pregnant females exhibit physiological and behavioral changes similar to pregnancy. Monitoring hormonal patterns that are usually different in pregnant mammals are not effective at determining pregnancy status in many animals