738883
1-Methyl-2-azaadamantane-N-oxyl
97%
Synonyme(s) :
1-Me-AZADO
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
87-93 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC12CC3CC(CC(C3)N1[O])C2
InChI
1S/C10H16NO/c1-10-5-7-2-8(6-10)4-9(3-7)11(10)12/h7-9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
IBNXYCCLPCGKDM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable