Key Documents
717363
Sigma-Aldrich
Dichloro(DPPE)digold(I)
96%
Synonyme(s) :
1,2-Ethanediylbis[diphenyl]phosphine gold complex, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichlorodigold(I)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H24Au2Cl2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
863.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pf
286-289 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Au].Cl[Au].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2Au.2ClH/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;;/h1-20H,21-22H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
VYRCUTQUNKAXBM-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for selective diboration of alkenes via base-assisted heterolytic cleavage
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable