Key Documents
711454
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C,d8
94 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(DOCD2)213CDOD
Poids moléculaire :
101.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50161901
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
94 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Poids mol.
100.97 by atom % calculation
Point d'ébullition
182 °C/20 mmHg
Pf
20 °C
Densité
1.370 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3+1D,4D,5D,6D
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-KSJPPRDUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160 °C - closed cup