Principaux documents
711071
Sigma-Aldrich
Bis[tris(2-methylphenyl)phosphine]palladium
97%
Synonyme(s) :
Bis(tris(2-tolyl)phosphine)palladium, Pd[(o-tol)3P]2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H42P2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
715.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
220-225 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Pd].Cc1ccccc1P(c2ccccc2C)c3ccccc3C.Cc4ccccc4P(c5ccccc5C)c6ccccc6C
InChI
1S/2C21H21P.Pd/c2*1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3;/h2*4-15H,1-3H3;
Clé InChI
CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions and aminations
  • Kumada coupling
  • Arylation
  • Heck coupling
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Professor Hartwig's research focuses on the discovery and understanding of new reactions catalyzed by transition metal complexes.