Principaux documents
706434
Sigma-Aldrich
(S)-N-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
Fmoc-Pip-OH, (S)-1-Fmoc-piperidine-2-carboxylic acid, N-Fmoc-L-pipecolinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.40
Beilstein:
4718405
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D −23°, c = 1 in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
153-158 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
Clé InChI
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable