Key Documents
696323
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-Hydroxybutyrate-1-13C sodium
98 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
DL-3-Hydroxybutyric acid-1-13C sodium
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH213CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
161-167 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i4+1;
Clé InChI
NBPUSGBJDWCHKC-VZHAHHFWSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable