Key Documents
685283
Sigma-Aldrich
Uracil-15N2,5,6-d2
98 atom % 15N, 91 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D2H215N2O2
Poids moléculaire :
116.09
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
91 atom % D
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
O=C([15NH]C([2H])=C1[2H])[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D,5+1,6+1
Clé InChI
ISAKRJDGNUQOIC-IZHGLQQWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable