67073
7-Methylguanine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-6-hydroxy-7-methylpurine, Epiguanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Impuretés
≤1% guanine
Chaîne SMILES
Cn1cnc2N=C(N)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
Clé InChI
FZWGECJQACGGTI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable