Principaux documents
665851
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)benzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
122-126 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CNc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ZCCNWBPFIBQFQX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves