Key Documents
661651
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenethylamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethylbenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.72
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
296-305 °C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(C)=CC(C)=C1CC[NH3+].[Cl-]
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3
Clé InChI
QUIIKTQSGAWIAC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable